Beschreibung
- Antistatisch
- Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
- Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaber |
| Grifftyp | Festanalysen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Industrie |
| Länge (metrisch) | 205 mm |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Einteilig |
| Breite (metrisch) | 75 mm |