Learn More
Cole-Parmer™ Filterscheibe aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8004535
Change view
Click to view available options
Porengröße:
149 μm
500 μm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11777113 500 μm 10 Stück
11797113 149 μm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11777113 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0663563
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Polypropylen
Porengröße 500 μm
Menge 10Pack
Dicke (metrisch) 610 μm
Typ Bildschirmscheibe
Durchmesser (metrisch) 55 mm