Learn More
Menshen™ Polypropylen-Schraubverschlüsse
Beschreibung
- Blau
- Für 500 - 1000 ml-Flasche
- PP
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Menge | Je 1 |
| Farbe des Schraubverschlusses | Blau |
| Material des Schraubverschlusses | Polypropylen |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 45 |
| Produkttyp | Schraubkappe |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |