Learn More
Macherey-Nagel™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen, mit Bohrung
Artikelnummer. 12725232 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12725232 Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12725232 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702082
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschlüsse aus Polypropylen mit rotem Septum aus Gummi/FEP für Routineanalysen und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Einfaches und sicheres Einstechen der Nadel. Kompatibel mit Autosamplern der Marken Agilent und Knauer sowie GC/HPLC-Anwendungen.
  • Grün
  • Septum aus rotem Gummi/farblosem FEP
  • Für GC- und HPLC-Anwendungen
  • Vormontiert
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Roter Gummi/farbloses FEP
Beschreibung Schraubverschluss aus Polypropylen (PP) mit Bohrung und vormontiertem Septum
Farbe Grün
Material Polypropylen
Septum Roter Gummi/farbloses FEP
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC und HPLC
Temperaturbereich (metrisch) Temperaturgenauigkeit Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis 110 °C/Analytische Reinheit - Mittel/Mittelschwer durchzustechen/mittlere Wiederverschließbarkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Und Knauer Autosampler
Produkttyp Schraubverschluss