Learn More
BD Entsorgungsbehälter aus Polypropylen für spitze Gegenstände
Artikelnummer. 15212139
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.4 l Nutzvolumen, 3 l Nennwert
4 l
7 l nominal
Abmessungen (L x B x H):
182 x 181 x 260 mm
304 x 222 x 208 mm
304 x 222 x 255 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 15212139
Marke: BD 305625
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bietet eine anwenderfreundliche Option für die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung scharfer Objekte. BD™ Polypropylen-Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände sind in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Sicherheitsprodukte können auf Theken platziert, zu verschiedenen Orten transportiert oder an der Wand montiert werden.
Die ordnungsgemäße Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen ist der erste Schritt zu einer sichereren Arbeitsumgebung. Wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese scharfen und spitzen Gegenstände das medizinische Personal oder andere Personen verletzen. Die Entsorgung vor Ort trägt dazu bei, Verletzungen durch Nadelstiche und Risiken des Blutkontakts zu reduzieren.
  • Einfach zu bedienen für sicheren Betrieb und in verschiedenen Größen erhältlich
  • Leicht zu befestigender Behälterdeckel mit sichtbarem, temporärem oder permanentem Verschluss
  • Aus autoklavierbarem Polypropylen mit einer Mindestwanddicke von 2 mm
  • Lieferung mit Griff für einfacheren Transport oder Halterungen für die Wandmontage
  • Entspricht den Normen BS7320, NF NX-500, UN-ADR 2392
  • Entwickelt gemäß der Europäischen Abfallverzeichnisklasse 18.01.03
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2.4 l Nutzvolumen, 3 l Nennwert
Zertifizierung/Konformität CE BS 7320, NF NX-500, UN-ADR 2392
Verschlusstyp Snap-on
Verschlussfarbe Weiß
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 182 x 181 x 260 mm
Einwegprodukt Ja
Menge 25 Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Befestigungsklammern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einschluss von scharfkantigem Abfall
Material Polypropylen