Learn More
BD Entsorgungsbehälter aus Polypropylen für spitze Gegenstände
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.4 l Nutzvolumen, 3 l Nennwert
4 l
7 l nominal
Abmessungen (L x B x H):
182 x 181 x 260 mm
304 x 222 x 208 mm
304 x 222 x 255 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
Die ordnungsgemäße Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen ist der erste Schritt zu einer sichereren Arbeitsumgebung. Wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese scharfen und spitzen Gegenstände das medizinische Personal oder andere Personen verletzen. Die Entsorgung vor Ort trägt dazu bei, Verletzungen durch Nadelstiche und Risiken des Blutkontakts zu reduzieren.
- Einfach zu bedienen für sicheren Betrieb und in verschiedenen Größen erhältlich
- Leicht zu befestigender Behälterdeckel mit sichtbarem, temporärem oder permanentem Verschluss
- Aus autoklavierbarem Polypropylen mit einer Mindestwanddicke von 2 mm
- Lieferung mit Griff für einfacheren Transport oder Halterungen für die Wandmontage
- Entspricht den Normen BS7320, NF NX-500, UN-ADR 2392
- Entwickelt gemäß der Europäischen Abfallverzeichnisklasse 18.01.03
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2.4 l Nutzvolumen, 3 l Nennwert |
| Zertifizierung/Konformität | CE BS 7320, NF NX-500, UN-ADR 2392 |
| Verschlusstyp | Snap-on |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (L x B x H) | 182 x 181 x 260 mm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 25 Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Befestigungsklammern |
| Mehr anzeigen |