Learn More
Polypropylenfolie, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452177
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polypropylene sheet
Namenshinweis 1.6mm (0.063 in.) thick
CAS 9003-07-0
Summenformel (C3H6)n
MDL-Nummer MFCD00084447
Synonym oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, cis, 12-2s,3r-3-octyloxiran-2-yl dodecanoic acid, polypropylene, 2-oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, 3beta-octyloxirane-2beta-dodecanoic acid, 12-3-octyl-2-oxiranyl dodecanoic acid #, special for nanometer polypropylene pipe material
Menge 300 x 300 mm
InChI-Schlüssel NSYDMBURIUSUDH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(-*)C-*
IUPAC-Name 12-[(2S,3R)-3-octyloxiran-2-yl]dodecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 354.58
PubChem CID 76958