Learn More
Multiroir™ Stoßfeste Polypropylen-Aufbewahrungsbox
Artikelnummer. 11852702
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
5 l
11 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11852702
Marke: Multiroir™ 18473
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
In der Multiroir™ Stoßfesten Aufbewahrungsbox aus beständigem Polypropylen mit fest aufsitzendem Deckel lassen sich Artikel vor Schäden schützen und sicher aufbewahren.
  • Robust und stoßfest
  • Durchsichtiges Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 11 l
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Form Rechteck
Produkttyp Schubeinsätze
Menge 1/Packung
Länge (metrisch) 410 mm
Breite (metrisch) 274 mm
Höhe (metrisch) 149 mm
Gewicht (metrisch) 0.55 kg