Learn More
Multiroir™ Stoßfeste Polypropylen-Aufbewahrungsbox
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
5 l
11 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robust und stoßfest
- Durchsichtiges Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 11 l |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Produkttyp | Schubeinsätze |
| Menge | 1/Packung |
| Länge (metrisch) | 410 mm |
| Breite (metrisch) | 274 mm |
| Höhe (metrisch) | 149 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0.55 kg |