Learn More
Biodesign™ Siebhalter aus Polypropylen
Product Code. 12977477
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
7,6cm
10cm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12977477 10cm 1 Stück
12664807 7,6cm 1 Stück
2 options
Product Code. 12977477
Brand: Biodesign™ F4
Only null left
Add to basket
Add to basket
Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfäden, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich ist. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden. Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Bögen und Rollen mit Siebhaltern und Kreise mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
  • Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
  • Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
  • Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
  • Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
  • Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
  • Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
  • Vorfilter zur Vermeidung von Verstopfungen des Endfilters CellMicroSieves™ ermöglichen die schnelle, schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zelldebris.
Specifications
Menge Je 1
Typ Siebhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) For CellMicroSieves
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 10cm