missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biodesign™ Siebhalter aus Polypropylen

Artikelnummer. 12997477
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
152mm
203mm
254mm
76, 100, 152, 203, 254 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12997477 203mm -
12987477 152mm 1 Stück
12917487 76, 100, 152, 203, 254 mm 1 Stück
12907487 254mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12997477

Marke: Biodesign™ F8

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung mit CellMicroSieves™

Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfäden, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich ist. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden.

Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Platten und Rollen mit Siebhaltern und Kreisen mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.

  • Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
  • Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
  • Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
  • Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
  • Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
  • Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
  • Vorfilter verhindern ein Verstopfen des Hauptfilters

CellMicroSieves™ ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen und Zellschutt.

Spezifikation

Menge Je
Typ Siebhalter
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zellmicrosiebe
Enthält Einstellbarer Metallspanner
Außendurchmesser (metrisch) 203mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.