Learn More
BRAND™ X10 Rührspatel, PP, L=245 mm, D=6 mm
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
245 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Die Enden sind unterschiedlich geformt. Ca. 15 mm breit
- Abmessungen: 6 Durchmesser x 245 L (mm)
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 245 mm |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Menge | 10/Pckg. |