Learn More
Nickel Electro™ Polypropylen-Kugeln
Artikelnummer. 11469489 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Clifton-Wasserbäder
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11469489 Clifton-Wasserbäder 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11469489 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. BP0368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.10 €
    60.00 € / 200 Stück
    Sparen 12.10 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Runde Polypropylenkugeln, die als Deckschicht auf dem Wasser dienen.
  • Runde Polypropylenkugeln für ChilloBaths
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Clifton-Wasserbäder
Typ Bead
Material Polypropylen
Form Rund
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,8 in.
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Spannung 0/1 V