Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Sphären für Bad
Artikelnummer. 17591876 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17591876 Polypropylen 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17591876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 €
    105.03 € / 300 Stück
    Sparen 21.97 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Sphären sind eine nützliche Alternative zu einem Deckel und minimieren Verdunstung und Wärmeverlust, während sie leichten Zugang zu Gefäßen im Bad ermöglichen.
  • Besonders nützlich für hohe Gefäße
  • Deckel oder Schicht aus Polypropylen-Sphären sollten zwischen Betriebstemperaturen von 60 °C und 100 °C und unter Raumtemperatur verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Abdeckung
Material Polypropylen
Menge 300 Sphären
Gewicht (metrisch) 0,75 kg