Learn More
Gilac™ Luftdichte Kühlschrankboxen
Artikelnummer. 11794306
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.6 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11794306 0.6 l 1 Stück
11704926 2.5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11794306 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G602020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.94 €
    3.22 € / 1 Stück
    Sparen 1.72 €
    34% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Luftdichte Kühlschrankboxen eignen sich hervorragend zur Geschmackserhaltung und zum Schutz vor Fremdgerüchen.
  • 75 mm hoch
  • Erhältlich in verschiedenen Breiten
  • Inhalte sind sichtbar und erkennbar
  • Flexibler, luftdichter Deckel im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 20,3 oz.
Kapazität (metrisch) 0.6 l
Zertifizierung/Konformität Konformität bei Lebensmittelkontakt
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Luftdichter Deckel
Farbe Klar
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konservieren von Geschmack, Schutz vor Gerüchen in Lebensmitteln
Produkttyp Lagerbox
Modell Stapelbar
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +194 °F (Behälter), -15 °C bis +5 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +90 °C (Behälter), -15 °C bis +60 °C (Deckel)
Abmessungen (L x B x H) 110 x 110 x 75 mm
Länge (metrisch) 110 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,3 in.
Breite (metrisch) 110 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Höhe (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Gewicht (metrisch) 0,08 kg