Learn More
Vitlab™ Stapelbare Polypropylen-Becher
Beschreibung
- Hochtransparent
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 148 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 212 mm |