Learn More
Vitlab™ Stapelbare Polypropylen-Becher
Artikelnummer. 11376090
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11376090
Marke: Vitlab™ 483941
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese stapelbaren Messbecher können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Stapelbare Messbecher aus Polypropylen besitzen einen robusten Griff und eine auf beiden Seiten gedruckte, schwarze und leicht ablesbare Skala. Das Volumen ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen ablesbar.
  • Hochtransparent
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 148 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 212 mm