Learn More
Azpack™ Stewart™ Gastronorm Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8002472
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5700 mL
6100 ml
27,3 L
Abmessungen (L x B x H):
325 x 176 x 154 mm (außen)
325 x 265 x 104 mm
530 x 325 x 200 mm (außen)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11368073
Marke: Azpack™ 11368073
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hält Zutaten frisch und gut geordnet.Zum Azpack™ Stewart™ Gastronorm Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen gehören sechs Paar abnehmbare Identifizierungsklammern in verschiedenen Farben, die an Basis und Deckel passen und zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen beitragen.
  • Standardisierte Stapelbehälter
  • Bis zu 90 % Nestbarkeit für effiziente Lagerung bei Nichtgebrauch
  • Identifikationsklemmen auf Unterseite und Deckel, um Inhalte zu identifizieren
  • Zwölf farbcodierte Clips mit jedem Container
  • Bereich für Lagerungsinformationen
  • Entwickelt für 100 % luftdichte Lagerung
  • Transparente Fläche zur einfachen Identifizierung des Inhalts
  • Leicht ablesbare Messungen an transparenten Flächen
  • Mikrowellen- und spülmaschinenfest bis 100 °C
  • Tiefkühlsicher bis –40 °C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5700 mL
Farbe Durchsichtig
Material Kunststoff
Form Rechteck
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Enthält Sechs Paar verschiedenfarbige, abnehmbare Identifizierungsklammern für Basis und Deckel
Montageart Stapelbar
Produkttyp Schubeinsätze
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +110 °C
Abmessungen (L x B x H) 325 x 176 x 154 mm (außen)
Länge (metrisch) 176 mm
Innenlänge (metrisch) 302 mm
Breite (metrisch) 325 mm
Innenbreite (metrisch) 153 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Innenhöhe (metrisch) 144 mm