Learn More
Multiroir™ Stapelbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11740604
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
66 l
88 l
172 l
Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11740604
Marke: Multiroir™ AEG86/42
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Multiroir™ Polypropylen-Stapelbehälter mit Griffen für die manuelle oder automatisierte Handhabung während des Transports und der Lagerung. Die Behälter garantieren die Stapelbarkeit von mehr als 600 kg und sind in silbergrau und schwarz erhältlich.
  • Mit Griffen
  • Garantiertes Stapeln von mehr als 600 kg
  • Ideal für die manuelle oder automatisierte Handhabung
  • Glatte Wände und Böden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 172 l
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Form Rechteck
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport and Warehouse Logistics
Produkttyp Transportkasten
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 800 x 600 x 420 mm
Länge (metrisch) 800 mm
Innenlänge (metrisch) 760 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Innenbreite (metrisch) 560 mm
Höhe (metrisch) 420 mm
Innenhöhe (metrisch) 405 mm