Learn More
Multiroir™ Stapelbehälter aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
66 l
88 l
172 l
Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Griffen
- Garantiertes Stapeln von mehr als 600 kg
- Ideal für die manuelle oder automatisierte Handhabung
- Glatte Wände und Böden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 172 l |
| Zertifizierung/Konformität | Europäische Norm |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport and Warehouse Logistics |
| Produkttyp | Transportkasten |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 800 x 600 x 420 mm |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Mehr anzeigen |