Learn More
VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen
Artikelnummer. 10098480
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
75mm
Länge (metrisch) Stiel:
17 mm
23 mm
30 mm
Beschreibung:
Gewindegröße: NS 29/32
Gewindegröße:NS 14/23
Gewindegröße:NS 19/26
Höhe (metrisch):
75 mm
95 mm
135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10098480
Marke: VITLAB™ 70694
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Normschliff-Aufsätze eignen sich zum Befüllen von Reaktionsbehältern mit mehreren Hälsen. VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen sind transparent, seitlich abgeflacht und passen genau in Normschliff-Verbindungen. So gewährleisten sie ein schnelles und einfaches Befüllen. Für verschiedene Standard-Halsgrößen lieferbar.
Geeignet für das Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien in einen Reagenzkolben während einer Reaktion
  • Seitlich abgeflacht für Verwendung mit Mehrhalskolben
  • Geeignet für standardmäßige Gelenkhälse in verschiedenen Größen
  • Transparentes Material zur einfachen Überwachung des Füllstandes
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen
    • Chemisch beständig für Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
    • Temperaturbeständig und Autoklavierbar
    • FDA-Gütequalität
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 75mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 135 mm
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Gewindegröße: NS 29/32
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet zum Einfüllen von Flüssigkeiten oder pulverisierten Reagenzien in einen Reaktionskolben bei einer Reaktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrhals- und Einhalskolben mit Normschliff
Länge (metrisch) Stiel 30 mm
Menge 5/Packung
Produkttyp Normschliff-Trichter