Learn More
VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen
Artikelnummer. 12826533
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
75mm
Länge (metrisch) Stiel:
17 mm
23 mm
30 mm
Beschreibung:
Gewindegröße: NS 29/32
Gewindegröße:NS 14/23
Gewindegröße:NS 19/26
Höhe (metrisch):
75 mm
95 mm
135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Beschreibung Höhe (metrisch) unitSize
12826533 40 mm 17 mm Gewindegröße:NS 14/23 75 mm 10 Stück
13355201 50 mm 23 mm Gewindegröße:NS 19/26 95 mm 10 Stück
10098480 75mm 30 mm Gewindegröße: NS 29/32 135 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12826533
Marke: VITLAB™ 70494
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Normschliff-Aufsätze eignen sich zum Befüllen von Reaktionsbehältern mit mehreren Hälsen. VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen sind transparent, seitlich abgeflacht und passen genau in Normschliff-Verbindungen. So gewährleisten sie ein schnelles und einfaches Befüllen. Für verschiedene Standard-Halsgrößen lieferbar.
Geeignet für das Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien in einen Reagenzkolben während einer Reaktion
  • Seitlich abgeflacht für Verwendung mit Mehrhalskolben
  • Geeignet für standardmäßige Gelenkhälse in verschiedenen Größen
  • Transparentes Material zur einfachen Überwachung des Füllstandes
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen
    • Chemisch beständig für Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
    • Temperaturbeständig und Autoklavierbar
    • FDA-Gütequalität
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 40 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 75 mm
Farbe Transparent
Beschreibung Gewindegröße:NS 14/23
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet zum Einfüllen von Flüssigkeiten oder pulverisierten Reagenzien in einen Reaktionskolben bei einer Reaktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrhals- und Einhalskolben mit Normschliff
Länge (metrisch) Stiel 17 mm
Menge 10/Packung
Produkttyp Normschliff-Trichter