Learn More
VITLAB™ Normschliff-Trichter aus Polypropylen
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
75mm
Länge (metrisch) Stiel:
17 mm
23 mm
30 mm
Beschreibung:
Gewindegröße: NS 29/32
Gewindegröße:NS 14/23
Gewindegröße:NS 19/26
Höhe (metrisch):
75 mm
95 mm
135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Geeignet für das Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien in einen Reagenzkolben während einer Reaktion
- Seitlich abgeflacht für Verwendung mit Mehrhalskolben
- Geeignet für standardmäßige Gelenkhälse in verschiedenen Größen
- Transparentes Material zur einfachen Überwachung des Füllstandes
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen
- Chemisch beständig für Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
- Temperaturbeständig und Autoklavierbar
- FDA-Gütequalität
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Farbe | Transparent |
| Beschreibung | Gewindegröße:NS 14/23 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet zum Einfüllen von Flüssigkeiten oder pulverisierten Reagenzien in einen Reaktionskolben bei einer Reaktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mehrhals- und Einhalskolben mit Normschliff |
| Länge (metrisch) Stiel | 17 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Produkttyp | Normschliff-Trichter |