Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Standard
Artikelnummer. 10482082
Click to view available options
Schlauchgröße:
2.5 mm Außendurchmesser
3.0 mm Außendurchmesser
4.0 mm Außendurchmesser
5.0 mm Außendurchmesser
6.0 mm Außendurchmesser
8.0 mm Innendurchm.
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10482082
Marke: Ismatec™ ISM559A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schlauchverbinder in verschiedenen Größen und Formen. Ismatec™ Standard-Schlauchverbinder aus Kunststoff sind in verschiedenen Kunststoffzusammensetzungen erhältlich.
  • Standard, nicht reduzierend.
  • Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
  • In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Material Azetalharz (POM, Polyoxymethylen)
Zur Verwendung mit Für 4.0 mm Innendurchmesser Schläuche
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Schlauchgröße 4.0 mm Außendurchmesser
Form Gerade
Produkttyp Standard-Schlauchverbinder