Learn More
Ismatec™ Schlauchverbinder aus Polypropylen, Standard
Click to view available options
Schlauchgröße:
2.5 mm Außendurchmesser
3.0 mm Außendurchmesser
4.0 mm Außendurchmesser
5.0 mm Außendurchmesser
6.0 mm Außendurchmesser
8.0 mm Innendurchm.
Form:
Gerade
T-Form
Y-Form
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Standard, nicht reduzierend.
- Entwickelt für Ismatec™ Pumpenschläuche.
- In verschiedenen Größen, Formen und Zusammensetzungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Azetalharz (POM, Polyoxymethylen) |
| Zur Verwendung mit | Für 4.0 mm Innendurchmesser Schläuche |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Schlauchgröße | 4.0 mm Außendurchmesser |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | Standard-Schlauchverbinder |