Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Sterilisationstabletts aus Polypropylen mit Deckel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 4 x 2,25 Zoll
11 x 6 x 3,25 Zoll
11 x 6 x 5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Instrumententabletts zum Sterilisieren
- Glatte, abgerundete Ecken für einfache Reinigung und Sterilisation
- Die nach außen verjüngten Wände ermöglichen eine Verschachtelung für eine kompakte Lagerung
- Die Abdeckungen werden in das Tablett eingesetzt, um ein stabiles Stapeln beladener Tabletts zu ermöglichen
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5385 cm3 |
| Abmessungen (L x B) | 29 X 15 cm (11 x 6 in.) |
| Abmessungen (L x B x H) | 11 x 6 x 5 Zoll |
| Farbe | Natural |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Länge (metrisch) | 29 cm |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Gerätetablett |
| Breite (metrisch) | 15 cm |
| Enthält | Abdeckung |
| Mehr anzeigen |