Learn More
Buerkle™ Rührpaddel, PP, LxB 155x130 mm, Gesamtlänge 117 cm .
Artikelnummer. 10278864 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
155 mm
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10278864
Marke: Buerkle™ 82032100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstangen aus Polypropylen für sanftes Rühren in Kunststoff- und Glasbehältern
Rührstangen aus Polypropylen für sanftes Rühren in Kunststoff- und Glasbehältern.
  • Polypropylen
  • Bruchsicher
  • Verwindungssteif
  • Gesamtlänge 1.17 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Grey
Beschreibung Gesamtlänge 117 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum schonenden Rühren in Kunststoff- und Glasbehältern
Länge (angloamerikanisch) 6.1 Zoll
Gewicht (metrisch) 0,24 kg
Breite (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) 20 mm (Rod Diameter)
Länge (metrisch) 155 mm
Material PP (Polypropylen)
Menge Je 1
Typ Stirring Paddle