Learn More
Buerkle™ Rührpaddel, PP, LxB 155x130 mm, Gesamtlänge 117 cm .
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
155 mm
190 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Rührstangen aus Polypropylen für sanftes Rühren in Kunststoff- und Glasbehältern.
- Polypropylen
- Bruchsicher
- Verwindungssteif
- Gesamtlänge 1.71 m
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Grey |
| Beschreibung | Gesamtlänge 171 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum schonenden Rühren in Kunststoff- und Glasbehältern |
| Breite (metrisch) | 167 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm (Rod Diameter) |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Typ | einstellbarer Drehzahl |