Learn More
Kartell™ Rührblätter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11368623
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39 mm B x 15 mm H
57 mm W
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm W
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11368623 65 mm B x 78 mm H 1 Stück
11308623 39 mm B x 15 mm H 1 Stück
10566961 57 mm W 5 Stück
10294471 98,5 mm W -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11368623 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0043000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00 €
    14.56 € / 1 Stück
    Sparen 12.44 €
    46% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Polypropylen und Stahl gewährleistet eine hohe Festigkeit, Langlebigkeit und chemische Beständigkeit. Kartel™ Rührblätter aus Polypropylen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und passen sich so Ihren Anforderungen an.
  • Mit Polypropylen beschichteter Stahlstab für feste Verbindung mit dem Rührer
  • Stahlstäbe: Durchmesser 8 x Länge 350 mm für standardmäßige Rührwerke
  • Hohe Stabilität durch permanente Befestigung der Klingen aus Polypropylen an den Stäben
    • Ortsfester Propeller für das Vortexrühren
    • U-Form für langsamere, aber heftigere Agitation
    • Schwenkbare Laufräder in zwei Größen ermöglichen Einführung der Klingen durch eine kleine Öffnung vor der vollständigen Ausdehnung zum Rühren
Spezifikation
Beschreibung U-förmig für langsames, kräftiges Rühren
Höhe (metrisch) 78 mm
Größe 65 mm B x 78 mm H
Typ einstellbarer Drehzahl
Breite (metrisch) 65 mm