Learn More
VITLAB™ Rührstab, PP, mit Metallkern, mit Spatel, L=245mm
Click to view available options
Länge (metrisch):
245 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Spatelförmige Verlängerung
- Für effektives manuelles Rühren kleiner Volumina
- 245 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Effektives manuelles Rühren kleiner Volumina |
| Länge (metrisch) | 245 mm |
| Material | PP (Polypropylen) |