Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Lagerbehälter
Artikelnummer. p-8000361
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11882692
Marke: Multiroir™ 18335
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Multiroir™ Vorratsbehälter aus Polypropylen mit Griffen sind zur Aufbewahrung von Gegenständen vorgesehen. In den beständigen Kästen mit zuverlässigen Griffen aus PP-Kunststoff lassen sich viele verschiedene Ausrüstungsteile, Laborkittel, Geräte und andere medizinische und industrielle Utensilien lagern.
  • Transparentes Polypropylen
  • Gute Griffigkeit
  • Orangefarbene Griffe
  • Verschiedene Kapazitäten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 l
Zertifizierung/Konformität 32128 Norm
Farbe Transparent
Material Polypropylen
Form Rechteck
Enthält Handle
Produkttyp Schubeinsätze
Menge Je 1
Länge (metrisch) 395 mm
Breite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 186 mm
Gewicht (metrisch) 0.625 kg