Learn More
Multiroir™ Lagerungskästen aus Polypropylen
Beschreibung
- Translucent Polypropylene
- Large capacity
- Without handles
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rechteck |
| Produkttyp | Schubeinsätze |
| Menge | 1 Each |
| Abmessungen (L x B x H) | 550 x 390 x 160 mm |
| Länge (metrisch) | 550 mm |
| Breite (metrisch) | 390 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 390 mm |
| Mehr anzeigen |