Learn More
Multiroir™ Lagerungskästen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11882702
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11882702 30 l 1 Stück
11872702 25 l 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11882702
Marke: Multiroir™ 18477
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
  • Translucent Polypropylene
  • Large capacity
  • Without handles
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen 
Form Rechteck
Produkttyp Schubeinsätze
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 413 x 345 x 294 mm
Länge (metrisch) 413 mm
Breite (metrisch) 345 mm
Innenbreite (metrisch) 345 mm
Höhe (metrisch) 294 mm
Gewicht (metrisch) 1.17 kg