Learn More
Multiroir™ Lagerungskästen aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8008399
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11872702
Marke: Multiroir™ 18476
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Store and transport items securely in high-capacity Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes. The boxes have snap-on, tight-fitting lids and have no handles.
  • Translucent Polypropylene
  • Large capacity
  • Without handles
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 l
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylene
Form Rechteck
Produkttyp Schubeinsätze
Menge 1 Each
Abmessungen (L x B x H) 550 x 390 x 160 mm
Länge (metrisch) 550 mm
Breite (metrisch) 390 mm
Innenbreite (metrisch) 390 mm
Höhe (metrisch) 160 mm
Gewicht (metrisch) 0.938 kg