Learn More
Cole-Parmer™ Deckel für Lagerbehälter aus Polypropylen
Verwenden Sie diese Deckel für Probenbehälter 06100-12 und 06100 -14. Cole-Parmer™ Aufbewahrungsbehälterdeckel aus Polypropylen und Behälter sind chemisch beständig gegen Säurebasen und die meisten organischen Lösungsmittel.
Marke: Cole-Parmer™ 06100-16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.78100kg
Beschreibung
- 500 Deckel pro Karton
- Aus Polypropylen (PP)
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- Behälter gesondert erhältlich.
Spezifikation
500/Karton | |
Deckel für Aufbewahrungsbehälter | |
Polypropylen  | |
Probenbehälter 06100-12 und 06100-14 |