Learn More
Azpack™ Deckel für Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Beschreibung
- Professionelle Qualität für die Lagerung von Lebensmitteln
- Deckel für einfaches Öffnen und Wiederverschließen
- 100 % luftdicht
- Aus transparentem Polypropylen
- Sicher für Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühl-/Gefrierschrank
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 750 ml |
| Zertifizierung/Konformität | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Enthält | Schnappdeckel |
| Produkttyp | Schubeinsätze |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |