Learn More
Masterflex™ Gerade gezahnte Reduzier-Verbindungsstücke aus naturfarbenem Polypropylen
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Durch Aufstecken der flexiblen Schläuchen oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
- Temperaturbereich von −13 ° bis +66 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 3/8 x 1/4 in. Schlauch-ID |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -13 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 1/8 Zoll Öffnung; 2-7/32 x 9/16 Zoll. |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Form | Gerade |
| Farbe | Naturfarben |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 66 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |