Learn More
Gerades Polypropylen-Verbindungsstück für Schläuche
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 to 15mm ID Schläuche
7 to 12mm ID Schläuche
Schläuche mit 4 bis 10 und 7 bis 15 mm Innendurchmesser
Schläuche mit 4 bis 7 und 7 bis 12 mm Innendurchmesser
Schläuche mit 4 bis 7 mm ID
Schläuche mit 7 bis 12 und 10 bis 15 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Schlauchverbinder mit geradem Muster aus weißem Polypropylen
- Zum Anschluss von Schläuchen ähnlicher oder unterschiedlicher Größe
- Die konisch geformten Arme sind starr und haben Abstufungen für einen festen Halt
- Autoklavierbar bei 121 °C mit guter chemischer Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schläuche mit 4 bis 7 mm ID |
| Form | Gerade |
| Farbe | Weiß |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Steckverbinder |