Learn More
Gerades Polypropylen-Verbindungsstück für Schläuche
Artikelnummer. 12751665
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 to 15mm ID Schläuche
7 to 12mm ID Schläuche
Schläuche mit 4 bis 10 und 7 bis 15 mm Innendurchmesser
Schläuche mit 4 bis 7 und 7 bis 12 mm Innendurchmesser
Schläuche mit 4 bis 7 mm ID
Schläuche mit 7 bis 12 und 10 bis 15 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12751665
Marke: Azlon CWH606
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem geraden Verbinder lassen sich Schläuche gleicher oder ähnlicher Größe verbinden. Der gerade Azlon™ Schlauchverbinder aus Polypropylen ist autoklavierbar.
  • Schlauchverbinder mit geradem Muster aus weißem Polypropylen
  • Zum Anschluss von Schläuchen ähnlicher oder unterschiedlicher Größe
  • Die konisch geformten Arme sind starr und haben Abstufungen für einen festen Halt
  • Autoklavierbar bei 121 °C mit guter chemischer Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Schläuche mit 4 bis 10 und 7 bis 15 mm Innendurchmesser
Form Gerade
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Steckverbinder