Learn More
Kartell™ Gerade Anschlüsse aus Polypropylen, mit Verjüngung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11984349
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
14-16 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11984349
Marke: Kartell™ 7051500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen für Festigkeit und Langlebigkeit. Kartell™ Gerade Verbindungsstücke mit Verjüngung können mit unterschiedlichen Schläuchen verwendet werden.
  • Autoklavierbar
  • Zur geraden Verbindung von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-Zulassung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE IVD
Durchmesser (metrisch) 14-16 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 10.5 mm-Bohrung
Form Gerade
Farbe Naturfarben