Learn More
BRAND™ Gerade Schlauchadapter
Artikelnummer. 11868321 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 6 bis 10 mm Innendurchmesser
6 bis 10 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
Gesamtlänge (metrisch):
55 mm
59 mm
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
11868321 6 bis 10 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser 59 mm 10 Stück
11858321 3 bis 5 mm Innendurchmesser und 6 bis 10 mm Innendurchmesser 55 mm 10 Stück
11878321 3 bis 5 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser 55 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11868321 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 152615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 €
    17.50 € / 10 Stück
    Sparen 2.50 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Polypropylen. BRAND™ Gerade Schlauchadapter eignen sich zum Verbinden von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Verbindet Schläuche mit unterschiedlichem Durchmessern
  • Lichtdurchlässig
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (metrisch) 59 mm
Zur Verwendung mit 6 bis 10 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verbindung von Schläuchen unterschiedlicher Innendurchmesser
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Farbe Durchscheinend