Learn More
BRAND™ Gerade Schlauchadapter
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 6 bis 10 mm Innendurchmesser
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
6 bis 10 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser
Gesamtlänge (metrisch):
55 mm
59 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Verbindet Schläuche mit unterschiedlichem Durchmessern
- Lichtdurchlässig
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Gesamtlänge (metrisch) | 55 mm |
| Zur Verwendung mit | 3 bis 5 mm Innendurchmesser und 9 bis 13 mm Innendurchmesser |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Form | Gerade |
| Farbe | Durchscheinend |