Learn More
BRAND™ Gerade Schlauchadapter
Aus Polypropylen. BRAND™ Gerade Schlauchadapter eignen sich zum Verbinden von Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Marke: BRAND™ 152605
15.49 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Verbindet Schläuche mit unterschiedlichem Durchmessern
- Lichtdurchlässig
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3 bis 5 mm Innendurchmesser und 6 bis 10 mm Innendurchmesser | |
10/Packung | |
Durchscheinend |
55 mm | |
Zur Verbindung von Schläuchen unterschiedlicher Innendurchmesser | |
Gerade |