Learn More
BRAND™ Gerader Schlauchverbinder aus PP, durchscheinend
Artikelnummer. 11833970 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
47 mm
55 mm
57 L (mm)
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
11833970 55 mm 10 Stück
11894140 47 mm 10 Stück
10737391 57 L (mm) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11833970 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 152710
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus lichtdurchlässigem Polypropylen. BRAND™ Gerade Schlauchverbinder aus lichtdurchlässigem Polypropylen eignen sich dank ihrer Rillen für verschiedene Schlauchdurchmesser.
  • Hergestellt aus lichtdurchlässigem Polypropylen
  • Durch Abstufung mit einer Vielzahl an Schlauchdurchmessern kompatibel
  • Gerade Form
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 55 mm
Zur Verwendung mit 6 bis 10 mm Schlauch-ID
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Gerades Schlauchverbindungsstück