Learn More
BRAND™ Gerade Schlauchanschlüsse aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8000583 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
47 mm
55 mm
57 L (mm)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11833970
Marke: BRAND™ 152710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus lichtdurchlässigem Polypropylen. BRAND™ Gerade Schlauchverbinder aus lichtdurchlässigem Polypropylen eignen sich dank ihrer Rillen für verschiedene Schlauchdurchmesser.
  • Hergestellt aus lichtdurchlässigem Polypropylen
  • Durch Abstufung mit einer Vielzahl an Schlauchdurchmessern kompatibel
  • Gerade Form
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 55 mm
Zur Verwendung mit 6 bis 10 mm Schlauch-ID
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Gerades Schlauchverbindungsstück