Learn More
B Braun™ Polypropylen-Spritze
Beschreibung
3-stückige Spritze für den Einmalgebrauch mit transparentem Kolben
- Hergestellt aus Polypropylen
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze Graduierung aus Permanentmarkierungen mit hohem Kontrast für optimale Lesbarkeit
- Sicherer Rückanschlag für den Kolben
- Einfache Aspiration bis zum Maximalvolumen
- Kolbenanschlag mit doppeltem Abdichtring für langsame Aspiration und Injektion
- Minimales Restvolumen
- Frei von Latex/PVC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 7886-1 |
| Material | Polypropylen |
| Latexfrei | Ja |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Sterilität | Steril |