Learn More
Socorex™ Spritzen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10166630
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,75 mL
3,75 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10166630 0,75 mL 100 Stück
10566722 3,75 mL 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10166630
Marke: Socorex™ 316.010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Einwegspritzen aus PE/PP sind schnell und einfach einschiebbar. Drei Grössen von Spritzen decken den gesamten Volumenbereich von 10 bis 5000μl. Die identische Farbkodierung der Spritzen und Einstellknöpfe verhindert allfällige Fehleinstellungen. Ecostep™ Spritzen sind unsteril oder steril, einzeln verpackt, lieferbar.
Volumen: 10 - 100μl
Farbe: Gelb
Steril: Nein
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,75 mL
Sterilität Unsteril
Menge Je 100
Produkttyp Spritze
Material Polypropylen