Learn More
Socorex™ Spritzen aus Polypropylen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,75 mL
3,75 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Einwegspritzen aus PE/PP sind schnell und einfach einschiebbar. Drei Grössen von Spritzen decken den gesamten Volumenbereich von 10 bis 5000μl. Die identische Farbkodierung der Spritzen und Einstellknöpfe verhindert allfällige Fehleinstellungen. Ecostep Spritzen sind unsteril oder steril, einzeln verpackt, lieferbar.
Volumen: 50 - 500μl
Farbe: Blau
Steril: Nein
Volumen: 50 - 500μl
Farbe: Blau
Steril: Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 3,75 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | Je 100 |
| Produkttyp | Spritze |
| Material | Polypropylen |