Learn More
Masterflex™ T-Verbindung aus Polypropylen, mit Klemmverschraubung
Artikelnummer. 11781889
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/2 in. Schlauch-AD
1/4 in. Schlauch-Außendurchm.
1/8 in. Schlauch-AD
3/8 in. Schlauch-Außendurchm.
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11781889 1/2 in. Schlauch-AD 10 Stück
11761759 1/4 in. Schlauch-Außendurchm. 10 Stück
11751759 1/8 in. Schlauch-AD 10 Stück
11791879 3/8 in. Schlauch-Außendurchm. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11781889 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0638240
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese T-Verbinder eignen sich für den Anschluss von starren Rohrleitungen. T-Verbinder mit Klemmverschraubung aus Polypropylen sorgen für eine feste Abdichtung und halten höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Bewertet bis 220 psi maximal bei 25 °C
  • Verwendbar von 0 bis 100 °C
  • Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 1/2 in. Schlauch-AD
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 3/8 in. Öffnung; 2-7/32 x 1-19/32 in.
Maximaler Druck 220 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Klemmverschraubung