Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Thermometeradapter aus Polypropylen
Artikelnummer. 10062554
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für 14/20 konische Verbindungen
Für 24/40 konische Verbindungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
10062554 Für 24/40 konische Verbindungen 1 Stück
10053274 Für 14/20 konische Verbindungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062554 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F203091716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00 €
    102.57 € / 1 Stück
    Sparen 24.43 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Gelenkadapter verfügen über ein PTFE-Gehäuse aus Teflon™ mit Viton™ O-Ring für luftdichte Vakuumarbeiten
  • Der Adapter verfügt über einen Schraubverschluss aus Polypropylen mit Gewinde und einen Innen-O-Ring zur Tiefeneinstellung von 6 bis 7 mm für Thermometer mit geradem Schaft, Glasschläuche und andere Teile
  • Durch Drehen der Extraktionsmutter wird der Adapter aus dem Kolben entfernt
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 6 bis 7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 24/40 konische Verbindungen
Enthält Schraubverschluss mit O-Ring innen
Material PP (Polypropylen), PTFE
Produkttyp Verbindungsstück für Thermometer
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermometer mit geradem Stiel, Glasschlauch